Fontos dokumentumok
B1253
Butylated hydroxyanisole
≥98.5%
Szinonimák:
2(3)-t-Butyl-4-hydroxyanisole, 2(3)-t-Butylhydroquinone monomethyl ether, BHA
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.2 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥98.5%
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
599 °F
mp
58-60 °C (lit.)
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Antioxidant peptides from silk protein: Research explores the purification of novel antioxidant peptides derived from Bombyx mori pupae, identifying potential antioxidant applications for butylated hydroxyanisole in the food and cosmetic industries (Chukiatsiri et al., 2024).
- Industrial lubricant additive: The performance of olive oil-based blended esters with butylated hydroxyanisole is evaluated, showcasing its efficacy as an industrial lubricant additive and its optimization using response surface methodology (Thangaraj et al., 2024).
- Environmental degradation studies: Investigates the degradation of butylated hydroxyanisole using advanced oxidation processes, providing insights into environmental safety and the compound′s stability in pharmaceutical and industrial applications (Shi et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
241.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
116.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)