Fontos dokumentumok
B1212000
Butylhydroxyanisole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Butylated hydroxyanisole, 2(3)-t-Butyl-4-hydroxyanisole, 2(3)-t-Butylhydroquinone monomethyl ether, BHA
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
6.2 (vs air)
API-család
butylhydroxyanisole
öngyulladási hőmérséklet
599 °F
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
58-60 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
241.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
116.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)