Fontos dokumentumok
07293
tert-Butylhydroquinone
analytical standard
Szinonimák:
2-(1,1-Dimethylethyl)-1,4-benzenediol, NSC 4972
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
855 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
127-129 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6,11-12H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?