Fontos dokumentumok
20021
3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
≥98% (sum of isomers, GC), ≤10% 2-BHA basis (GC)
Szinonimák:
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 3-BHA, BHA
Teszt
≥98% (sum of isomers, GC)
Forma
solid
összetétel
2-BHA, ≤10% GC
3-BHA, ≥90% GC
szennyeződések
≤1% 4-hydroxyanisole
izzítási maradék
≤0.05%
mp
48-63 °C
oldhatóság
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to faint yellow or tan
SMILES string
COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Regulation of Smad signaling in mesenchymal stem cells: 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole disrupts the differentiation of C3H10T1/2 mesenchymal stem cells into brown adipocytes by modulating Smad signaling pathways, with potential implications for obesity and metabolic syndrome research (Wang et al., 2023).
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?