Fontos dokumentumok
1082708
USP
Butylated hydroxytoluene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, BHT, Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, DBPC
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
7.6 (vs air)
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
API-család
butylated hydroxytoluene
öngyulladási hőmérséklet
878 °F
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Dutasteride and Tamsulosin Hydrochloride Capsules
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - open cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)