Fontos dokumentumok
1083100
USP
3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 3-BHA, BHA
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
bha
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard, system suitability, and BHA working standard solutions for assay, and identification tests according to given below monographs of the United States Pharmacopeia (USP):
- Butylated Hydroxyanisole
- Ivermectin Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2