PHR2336
2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
Szinonimák:
2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole, 2-BHA, 3-(1,1-Dimethylethyl)-4-methoxyphenol, 3-tert-Butyl-4-methoxyphenol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1083008
leírás
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-család
butylhydroxyanisole
form
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h5-7,12H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMOYOUMVYICGCA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)