Fontos dokumentumok
75918
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, BHT, Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, DBPC
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
gőzsűrűség
7.6 (vs air)
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
TraceCERT®
öngyulladási hőmérséklet
878 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
- Antioxidant and nanoremediation applications: The study highlighted the use of 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol or BHT in the synthesis of biogenic silver nanoparticles with antioxidant properties, emphasizing its role in environmental remediation and protection against oxidative stress (Silva et al., 2024).
- Antioxidant peptides from silk protein: This research demonstrated the antioxidant properties of peptides derived from Bombyx mori, with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol possibly serving as a comparative standard in evaluating antioxidant activity, showcasing its importance in food and biochemical research (Chukiatsiri et al., 2024).
- Biotechnological production of vitamins: Its role could extend to serving as a standard in optimizing metabolic pathways for the production of other important compounds, like retinol in biotechnology applications, highlighting its utility in industrial microbiology (Ren et al., 2024).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - open cup