Fontos dokumentumok
PHR1273
Malic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
DL-Malic acid, (±)-2-Hydroxysuccinic acid, DL-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000143
traceable to USP 1374601
gőzsűrűség
4.6 (vs air)
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
API-család
malic acid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
644 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
131-133 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
397.4 °F
Lobbanási pont (C)
203 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.