Fontos dokumentumok
94815
Glycolic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
Hydroxyacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tárolási körülmény
under inert gas (Argon)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
75-80 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>572.0 °F - (decomposition)
Lobbanási pont (C)
> 300 °C - (decomposition)