Fontos dokumentumok
L6661
Lactic acid
meets USP testing specifications
Szinonimák:
DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Minőségi szint
Teszt
88.0-92.0%
Forma
viscous liquid
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
pH
2
bp
122 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
heavy metals: ≤0.001%
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Separation of DL-Lactic acid, ~90% (T)
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.