Fontos dokumentumok
PHR1208
1-Propanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
1-Propanol, Propyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1570406
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
700 °F
robbanási határérték
13.7 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
sűrűség
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Chromatograms
suitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.