Fontos dokumentumok
713-0622
GC Analysis of Blood Alcohols on a Packed Column (5% Carbowax® 20M on 60/80 Carbopack B)
suitable for GC
About This Item
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
tesztelési paraméterek
column: 6 ft.x 2 mm I.D. glass
packing: 5% Carbowax 20M on 60/80 Carbopack B
oven: 85 °C
detector: FID
carrier gas: helium, 20 mL/min
injection: 1 μL
sample: 0.05-0.10% each analyte in water
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Jogi információk
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carbowax is a registered trademark of Union Carbide
Analit
Leírás
    Ethanol
    Methanol
    Acetone
    Acetaldehyde
    1-Propanol
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)