Fontos dokumentumok
PHR1207
Methyl Ethyl Ketone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2-Butanone, Ethyl methyl ketone, MEK, Methyl ethyl ketone
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1430101
gőzsűrűség
2.49 (vs air)
gőznyomás
71 mmHg ( 20 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
960 °F
robbanási határérték
10.1 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
sűrűség
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
30.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-1 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?