Fontos dokumentumok
34871
1-Propanol
suitable for HPLC, ≥99.9%
Szinonimák:
Propyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
700 °F
robbanási határérték
13.7 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as C2H5COOH)
≤0.05% water (Karl Fischer)
párolgási maradék
≤0.005%
áteresztőképesség
220 nm, ≥40%
240 nm, ≥85%
275 nm, ≥99%
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
sűrűség
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
neat
UV-elnyelés
λ: 220 nm Amax: ≤0.40
λ: 240 nm Amax: ≤0.071
λ: 275 nm Amax: ≤0.0044
SMILES string
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?