Fontos dokumentumok
PHR1209
1-Butanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
n-Butanol, Butyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1081807
gőzsűrűség
2.55 (vs air)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
649 °F
robbanási határérték
11.2 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
sűrűség
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?