Fontos dokumentumok
96566
1-Propanol
analytical standard
Szinonimák:
Propyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
700 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
13.7 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
n20/D 1.385
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
sűrűség
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Determination of acetaldehyde, methanol, and higher alcohols in different liquor samples by headspace gas chromatography (HS-GC) method coupled with flame ionization detector (FID)
- Identification of major odorants in chixiang aroma-type liquor using gas chromatography-olfactometry and further determination of the alcoholic odorants by GC-FID
- Analysis of 56 illegal alcohol samples to detect the presence of methanol and its derivatives gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
- Detection and quantification of volatile organic compounds (VOCs) in 75 liquor samples by gas chromatography combined with mass spectrometry (GC-MS)
- Qualitative and quantitative analysis of 10 volatile organic compounds from different chemical classes in potable whey-based spirits during different stages of distillation
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.