Fontos dokumentumok
1570428
USP
2-Propanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
öngyulladási hőmérséklet
750 °F
robbanási határérték
2.0-12.7 %, 93 °C
kiszerelés
ampule of 3 × 1.2 mL
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
sűrűség
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard stock, and system suitability solutions for impurity analysis according to given below monographs of the United States Pharmacopeia (USP):
- Hexylene Glycol
- Pectin
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12.0 °C - closed cup