Fontos dokumentumok
PHR1118
Propyl gallate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
PG, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. P3640000
traceable to USP 1576800
API-család
propyl gallate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
146-149 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Propyl gallate is a synthetic phenolic antioxidant (SPA) utilized in food additives to inhibit or regulate the lipid oxidation. SPAs are cost-effective, largely available and highly efficient in comparison to their natural counterparts.
Alkalmazás
Feloldás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
368.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
187 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®