Fontos dokumentumok
W294705
Propyl gallate
≥98%, FCC
Szinonimák:
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.615
FDA 21 CFR 175.125
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 175.380
FDA 21 CFR 175.390
FDA 21 CFR 184.1660
Teszt
≥98%
mp
146-149 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
odorless
SMILES string
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Feloldás
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
368.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
187 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?