Fontos dokumentumok
1576800
USP
Propyl gallate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
propyl gallate
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
146-149 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Feloldás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
368.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
187 °C - closed cup