Fontos dokumentumok
48700
Octyl gallate
antioxidant, ≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, n-Octyl gallate
Teszt
≥99.0% (HPLC)
mp
101-103 °C
101-104 °C (lit.)
oldhatóság
soluble 2.5%, clear, colorless (AcOH (MEOH))
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NRPKURNSADTHLJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?