Merck
Y0002116
Propyl gallate for ID and assay
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Propyl gallate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
3,4,5-(HO)3C6H2CO2CH2CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.20
Beilstein:
1877976
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
propyl gallate
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
146-149 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Feloldás
Prepare a 0.1M solution in glycerol:PBS (9:1)
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
368.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
187 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)