Fontos dokumentumok
81709
L-Proline
≥99.5% (NT), suitable for cell culture, BioUltra
Szinonimák:
(S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Proline, BioUltra, ≥99.5% (NT)
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (NT)
form
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D −85.0±1.0°, c = 5% in H2O
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
izzítási maradék
≤0.1%
veszteség
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
szín
colorless to white
pH
6.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
228 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤20 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Alkalmazás
- Synthesis and in silico inhibitory action studies of azo-anchored imidazo[4,5-b]indole scaffolds against the COVID-19 main protease (M(pro)).: This publication discusses the synthesis of novel compounds using L-Proline and their potential as inhibitors against COVID-19, contributing to the ongoing search for effective treatments (Geedkar et al., 2024).
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.