Fontos dokumentumok
PHR1455
Ascorbyl Palmitate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
L-Ascorbic acid 6-palmitate, 6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, L-Ascorbyl palmitate, Ascorbic acid 6-palmitate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000800
traceable to USP 1043105
API-család
ascorbyl palmitate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 2 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
115-118 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[H][C@@]1(OC(=O)C(O)=C1O)[C@@H](O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAQJMLQRFWZOBN-LAUBAEHRSA-N
Általános leírás
Ascorbyl Palmitate is a lipophilic ascorbic acid derivative, used as an antioxidant in both food and cosmetics industries.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?