Fontos dokumentumok
P3130
Propyl gallate
≥98% (HPLC), powder, antioxidant
Szinonimák:
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Propyl gallate, powder
Teszt
≥98%
Minőségi szint
Forma
powder
mp
146-149 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL
SMILES string
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
368.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
187 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research