Fontos dokumentumok
PHR1020
Glycerol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Glycerol, 1,2,3-Propanetriol, Glycerin
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Glycerin, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. G0400000
traceable to USP 1295607
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
API-család
glycerin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
698 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
sűrűség
1.25 g/mL (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup