Merck
P8574
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate
BioXtra, ≥99%
Szinonimák:
α-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropanoic acid sodium salt, Pyruvic acid sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COCOONa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.04
Beilstein:
3568341
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.71
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
szennyeződések
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Sodium pyruvate has been used as a component:
  • of cutting solution for rat brain tissue slice preparation
  • of M-199 medium for the maturation of oocytes
  • of Krebs-Henseleit buffer for plasma incubation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Sodium pyruvate based therapeutic regimen is effective for treating mitochondrial diseases. It decreases tissue damage associated with the pathophysiology of brain damage, haemorrhagic shock and ischemia-reperfusion injury models.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Biomarkers and clinical rating scales for sodium pyruvate therapy in patients with mitochondrial disease
Koga Y, et al.
Mitochondrion (2019)
Transcriptome and proteome analysis of soleus muscle of hormone-sensitive lipase-null mice
Hansson O, et al.
Journal of Lipid Research, 46(12), 2614-2623 (2005)
Embryonic development after follicle culture is influenced by follicle-stimulating hormone isoelectric point range
Vitt UA, et al.
Biology of Reproduction, 65(5) (2001)
Addition of sodium pyruvate to stored red blood cells attenuates liver injury in a murine transfusion model
Xia S, et al.
Mediators of Inflammation, 2016 (2016)
Imaging calcium concentration dynamics in small neuronal compartments
Yasuda R, et al.
Science's STKE : Signal Transduction Knowledge Environment, 2004(219) (2004)