Fontos dokumentumok
02300
D-(+)-Malic acid
unnatural form, ≥97.0% (T)
Szinonimák:
(R)-(+)-2-Hydroxysuccinic acid, D-Hydroxybutanedioic acid
Teszt
≥97.0% (T)
optikai aktivitás
[α]20/D +28.0±2°, c = 5.5% in pyridine
minőség
unnatural form
mp
98-102 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
O[C@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJEPYKJPYRNKOW-UWTATZPHSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- As a starting material for the enantioselective total synthesis of (−)-erinapyrone B.
- As a chiral organocatalyst in the synthesis of α-aminophosphonates from various aldehydes, aniline, and diethyl phosphite.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?