Fontos dokumentumok
792500
Sodium pyruvate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
α-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropanoic acid sodium salt, Pyruvic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Teszt
≥99%
form
powder
minőség
free-flowing
veszteség
≤0.5% loss on drying
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
funkcionális csoport
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.