L4509
Sodium dodecyl sulfate
ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
Szinonimák:
Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
leírás
anionic
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥98.5% (GC)
form
powder
molekulatömeg
micellar avg mol wt 18,000
aggregált szám
62
szennyeződések
<2.0% water (Karl Fischer)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
cloud point >100 °C
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
0.425 g/cm3
kation nyomok
Na: 7.0-9.0%
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
40
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- in the characterization of Enterobacteriaceae strain based on sensitivity to selective compounds
- to treat human skin in vitro and in vivo to evaluate the role of nuclear localization of 27-kDa heat shock protein (HSP27) in potential skin irritation
- in the decellularization of porcine heart valve tissue
- to treat sperm for in vitro induction of sperm decondensation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for Cell Biology and Biochemical Research
- High purity chemical suitable for multiple research applications
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)