Fontos dokumentumok
A8176
N-Acetyl-D-mannosamine
≥98% (TLC)
Szinonimák:
N-acetylmannosamine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
animal (crustaceans)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
szín
white to off-white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5+,6-,7-,8+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVRNDRQMDRJTHS-UOLFYFMNSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3