Fontos dokumentumok
1.06619
Millipore
Pyruvic acid sodium salt
for biochemistry
Szinonimák:
Pyruvic acid sodium salt, Sodium pyruvate, Pyruvate
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
EC index szám:
204-024-4
NACRES:
NA.21
gőznyomás
<0.1 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
hatékonyság
5600 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
236.8 °C
sűrűség
1.78 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C(=O)C
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Zwitterionic buffer substance
MES is used as a zwitterionic buffer substance in the preparation of media for the culture of microorganisms and plant cells. MES is a very convenient buffer substance due to its biological inertness.
for biochemistry
Alkalmazás
Pyruvic acid sodium salt for biochemistry. CAS 113-24-6, molar mass 110.04 g/mol.
Analízis megjegyzés
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance)≥ 99.0 %Identity (IR-spectrum)passes testChloride (Cl)≤ 0.002 %Sulfate (SO₄)≤ 0.002 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.001 %Loss on drying (105 °C; 3 h)≤ 0.5 %Suitability as enzyme substrate (tested with LDH)passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1