P7949
TWEEN® 20
BioXtra, viscous liquid
Szinonimák:
Polyethylene glycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
leírás
non-ionic
termékcsalád
BioXtra
form
viscous liquid
molekulatömeg
~1228
összetétel
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmoyic, and stearic acids)
technika/technikák
blocking: suitable
cell culture | mammalian: suitable
hybridization: suitable
protein purification: suitable
transformation: suitable
szennyeződések
≤0.05% Phosphorus (P)
izzítási maradék
≤0.2%
törésmutató
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
átmeneti hőmérséklet
cloud point 76 °C
sűrűség
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
16.7
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Surfactants, characterized by hydrophilic and hydrophobic elements, are broadly classified as either ionic (anionic, cationic, or ampholytic) or nonionic, depending on their ionization behavior in water. The specific product in question falls into the nonionic category and finds versatile applications, including emulsification, dispersion, solubilization, and as a detergent. Notably, it can also act as a solubilizer for membrane proteins.
Alkalmazás
TWEEN 20 has been used as a blocking agent for membrane based immunoassays at a typical concentration of 0.05%. TWEEN 20 can be used for lysing mammalian cells at a concentration of 0.005 to 0.5%.
Tulajdonságok és előnyök
- Highly versatile surfactant for your Life Science and Biochemical research
- BioXtra grade for your sensitive applications
- Tested for trace levels of Anions and Cations
- Excellent solubilizing, dispersing, and emulsifying agent
- Suitable for mammalian cell culture, protein purification, and hybridization studies
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)