Fontos dokumentumok
P76209
Pyruvic acid
95%
Szinonimák:
α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
sűrűség
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
183.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
84 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?