Fontos dokumentumok
93773
TWEEN® 20
viscosity 250-450 mPa.s (25 °C)
Szinonimák:
Polyethylene glycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
Forma
viscous liquid
molekulatömeg
~1228
technika/technikák
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
törésmutató
n20/D 1.468 (lit.)
n20/D 1.471
viszkozitás
250-450 mPa.s(25 °C)
HLB érték
16.7±1.0
sűrűség
1.11 g/mL at 20 °C
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as an emulsifying agent for the preparation of stable oil-in-water emulsions
- in pre-extraction of membranes to remove peripheral proteins (used at 2% for extraction of membrane-bound proteins)
- as a blocking agent for membrane based immunoassays at a typical concentration of 0.05% - 1%
- for lysing mammalian cells at a concentration of 0.005 to 0.5%
- for rehydrating tissue before in situ hybridization
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for protein purification and DNA and RNA extraction
- Suitable for mammalian cell culture
- High purity product for research applications
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?