Fontos dokumentumok
655204
Millipore
TWEEN® 20
Molecular Biology Grade
Szinonimák:
TWEEN® 20, Polysorbate 20, Polyoxyethylene(20)sorbitan Monolaurate, PEG(20)sorbitan monolaurate, Polyethylene glycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.25
Terméknév
TWEEN® 20, Detergent, Molecular Biology Grade, Specific gravity: 1.100-1.110 (20°C).
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
Forma
liquid
molekulatömeg
~1228
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
pale yellow
törésmutató
n20/D 1.468 (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
idegen aktivitás
DNases, proteases, RNases, none detected
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Non-ionic detergent
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup