Fontos dokumentumok
STS0200
ECO TWEEN® 20
viscous liquid
Szinonimák:
TWEEN® 20, Polyethylene glycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
Teszt
≥40%
form
viscous liquid
molekulatömeg
~1228
összetétel
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmitic, and stearic acids)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
≥40.0% (GC)
szennyeződések
≤3.0% water
törésmutató
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
mp
98.9 °C
savszám
≤2.2 mg KOH/g
hidroxil érték
96‑108 mg KOH/g
átmeneti hőmérséklet
cloud point 76 °C
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
sűrűség
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
16.7
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
TWEEN 20 is a polyoxyethylene sorbitol ester that belongs to the polysorbate family. It is a nonionic detergent having a molecular weight of 1,225 daltons, assuming 20 ethylene oxide units, 1 sorbitol, and 1 lauric acid as the primary fatty acid. The ethylene oxide subunits are responsible for the hydrophilic nature of the surfactant, while the hydrocarbon chains provide the hydrophobic environment. Sorbitol forms the backbone ring to which the ethylene oxide polymers are attached.
Alkalmazás
- washing buffer and blocking buffer in Western blotting
- blocking buffer in immunohistochemistry
- washing buffer in ELISA (enzyme linked immunosorbent assay)
- reaction mixture in PCR (polymerase chain reaction)
TWEEN 20 has been used as a blocking agent for membrane based immunoassays at a typical concentration of 0.05%. TWEEN 20 can be used for lysing mammalian cells at a concentration of 0.005 to 0.5%.
Tulajdonságok és előnyök
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)