Fontos dokumentumok
P8341
TWEEN® 20
Low-peroxide; Low-carbonyls
Szinonimák:
Polyethylene glycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
leírás
non-ionic
form
viscous liquid
molekulatömeg
~1228
szennyeződések
≤0.5 μmol/g Peroxides
≤1.0 μmol/g Carbonyls
≤3.0% water
törésmutató
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
átmeneti hőmérséklet
cloud point 76 °C
sűrűség
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
1.1 g/cm3 at 25 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
16.7
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As an emulsifying agent for the preparation of stable oil-in-water emulsions
- In pre-extraction of membranes to remove peripheral proteins (used at 2% for extraction of membrane-bound proteins)
- As a blocking agent for membrane based immunoassays at a typical concentration of 0.05%
- For lysing mammalian cells at a concentration of 0.005 to 0.5%
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)