Fontos dokumentumok
274348
TWEEN® 20
average Mn ~1,228
Szinonimák:
Polyethylene glycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
form
viscous liquid
molekulatömeg
~1228
average Mn ~1,228
technika/technikák
ELISA: suitable
PCR: suitable
blocking: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunohistochemistry: suitable
protein purification: suitable
törésmutató
n20/D 1.468 (lit.)
sűrűség
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
16
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?