Fontos dokumentumok
8.03527
Sigma-Aldrich
Dodecylamine
for synthesis
Szinonimák:
Dodecylamine, Laurylamine, 1-Aminododecan
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)11NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
185.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
204-690-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<2 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
form
solid
hatékonyság
1020 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
247-249 °C/1013 hPa
mp
25-28 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >110 °C
sűrűség
0.80 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range: ≥ 25 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - closed cup