Merck
B6630
Sigma-Aldrich
Benzyl benzoate
ReagentPlus®, ≥99.0%
Szinonimák:
Benzoic acid benzyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5COOCH2C6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.24
Beilstein:
2049280
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőznyomás
1 mmHg ( 125 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
896 °F
törésmutató
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
sűrűség
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
phenyl
SMILES string
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Benzyl benzoate is a benzyl compound that can be synthesized by reacting benzyl chloride with sodium benzoate in the presence of tetrabutylaramonium iodide. It is reported to be the key constituent in the essential oils isolated from leaves and stem bark of Cinnamomum zeylanicum. Its toxicity has been assessed. The mechanism of thermal decomposition of benzyl benzoate has been investigated.
Alkalmazás
Benzyl benzoate has been used to:
  • Prepare benzyl alcohol/benzyl benzoate (BABB) solution employed for enhancing the tissue transparency during the whole-mount immunostaining BABB method.
  • Study its ability to induce an olfactory response in the third instar larvae of Drosophila melanogaster.
  • Prepare Spalteholz fluid in combination with methyl salicylate, employed during LSFM (light sheet fluorescence microscopy) imaging.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
298.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
148 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Toxicity studies on benzyl benzoate and related benzyl compounds.
B E GRAHAM et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 84, 358-362 (1945-08-01)
Kinetics of phase transfer catalytic preparation of benzyl benzoate.
Chang JR, et al.
J. Chin. Chem. Soc., 31(2), 185-190 (1984)
Benzyl benzoate, the major component of the leaf and stem bark oil of Cinnamomum zeylanicum Blume.
Nath SC, et al.
J. Essent. Oil Res., 8(3), 327-328 (1996)
Pyrolytic Chemistry of Benzyl Benzoate.
Chen PS and Chou CH.
J. Chin. Chem. Soc., 41(5), 597-599 (1994)
Jos van Rooij et al.
Biomedical optics express, 10(4), 1782-1793 (2019-05-16)
In this work we demonstrate large-scale high-sensitivity optical diffraction tomography (ODT) of zebrafish. We make this possible by three improvements. First, we obtain a large field of view while still maintaining a high resolution by using a high magnification over