Fontos dokumentumok
CRM40569
Supelco
DBA Isocyanate Monomers Mix
certified reference material, in acetone (varied concentration), ampule of 1 mL
Szinonimák:
Dibutylamine Isocyanate Monomers Mix
About This Item
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
in acetone (varied concentration)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    ICA-DBA DERIVATIVE
    MIC-DBA DERIVATIVE
    EIC-DBA DERIVATIVE
    PIC-DBA DERIVATIVE
    PHI-DBA DERIVATIVE
    1,6-HDI-DBA DERIVATIVE
    2,4-TDI-DBA DERIVATIVE
    2,6-TDI-DBA DERIVATIVE
    4,4-MDI-DBA DERIVATIVE
    IPDI-DBA DERIVATIVE ISOMER 1
    IPDI-DBA DERIVATIVE ISOMER 2
    Összes mutatása (11)
mintagyűjtés
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F
Lobbanási pont (C)
-17 °C
Dokumentumtár megtekintése
Per Leanderson et al.
Archives of environmental & occupational health, 75(3), 159-164 (2019-05-10)
Pyrolysis of nitrogen containing biofuels generates isocyanic acid (ICA) and we here studied if ICA also is present in cauterization smoke. Air sampling was performed when animal technicians that had developed airway symptoms worked with dehorning. Tissue heated in a