Fontos dokumentumok
48145
Supelco
N,N′-(4-Methyl-1,3-phenylene)bis{4-(2-pyridinyl)-1-piperazinecarboxamide} (derivative of 2,4-TDIP)
certified reference material, 1000 μg/mL in DMSO (as the derivative)
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D5836
OSHA 5002
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
1000 μg/mL in DMSO (as the derivative)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F
Lobbanási pont (C)
87 °C