P1240000
Phenylephrine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Phenylephrine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
phenylephrine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(C[C@H](O)c1cc(ccc1)O)C
InChI
1S/C9H13NO2/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,9-12H,6H2,1H3/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SONNWYBIRXJNDC-VIFPVBQESA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)