Merck
72962
Sigma-Aldrich
Methyl 4-nitrobenzoate
≥99.0% (GC)
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.15
Beilstein:
1912198
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
flakes
mp
94-96 °C (lit.)
94-96 °C
funkcionális csoport
ester
nitro
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YOJAHJGBFDPSDI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)