Fontos dokumentumok
I8021
L-N6-(1-Iminoethyl)lysine dihydrochloride
Szinonimák:
L-Lysine ω-acetamidine dihydrochloride, L-NIL dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.CC(=N)NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H17N3O2.2ClH/c1-6(9)11-5-3-2-4-7(10)8(12)13;;/h7H,2-5,10H2,1H3,(H2,9,11)(H,12,13);2*1H/t7-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OQIBCXRAFAHXMM-KLXURFKVSA-N
Géninformáció
human ... NOS2(4843)
Alkalmazás
- to study its effects on leptin-induced modulation of fibronectin type III domain-containing five (FNDC5)/irisin in myocytes and fat cells of murine
- to study its effects on leptin-induced inflammation in hepatocytes
- to block the production of nitric oxide in mice bone marrow mesenchymal stromal cells (BMSCs)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?