1533272
USP
Phenylephrine Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(R)-N-[2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylglycine, N-(Carboxymethyl)phenylephrine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
phenylephrine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3