Fontos dokumentumok
P6126
(R)-(−)-Phenylephrine hydrochloride
≥99% (titration), powder, α₁-adrenoceptor agonist
Szinonimák:
(R)-(−)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol hydrochloride, (R)-(−)-3-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
(R)-(−)-Phenylephrine hydrochloride, powder
Forma
powder
Minőségi szint
mp
143-145 °C (lit.)
kezdeményező
Johnson & Johnson
SMILES string
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
Géninformáció
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation and culturing of cardiocytes and fibroblasts
- to stimulate myocardial strips to measure slice contraction
- in primary cardiomyocyte culture to show the effect of Kruppel-like factors (KLF) on cardiac hypertrophy in vivo
- to evaluate the pharmacological response of embryonic stem cell (ESC)-derived cardiomyocytes
- to pharmacologically rescue GATA (erythroid transcription factor) binding protein 3 (GATA3) null embryo from early embryonic lethality
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.