Fontos dokumentumok
PHR3221
Supelco
Phenylephrine Bitartrate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
(R-3-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyL alcohol hydrogen L-tartrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H13NO2 · C4H6O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
317.29
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1532950
API-család
phenylephrine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(C[C@H](O)c1cc(ccc1)O)C.O[C@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C9H13NO2.C4H6O6/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2+/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHKOTKKHHYKARN-AICCQWMNSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Lábjegyzet
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)